Principaux documents
2049801
Supelco
Insert, avec division, avec cupule (non rempli) pour injecteur Varian 1075/1077®
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Matériaux
glass
Description
Inlet Liner, Split with cup, for Varian
Inlet liner
cup yes unpacked
Caractéristiques
deactivation high temperature silanization
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Varian 01-900109-02 (OEM)
L × D.E. × D.I.
72 mm × 6.3 mm × 4 mm
Doublure, L × D.E.
72 mm × 6.3 mm
Compatibilité
configured for
for use with Varian 1075/1077 Injectors
for use with Varian
technique used for High & low MW analytes
Informations légales
Varian is a registered trademark of Varian Medical Systems, Inc.