Documents
20448
Clé à cliquet
wrench size 9/16 in.
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Taille de la clé
9/16 in.
Compatibilité
for use with Swagelok 1/4 in. fittings
Description générale
Va dans les espaces confinés. Ecartez ses machoires pour adapter la clé à l′écrou, puis resserrez-les. Pratique dans les petits fours des chromatographes ou autres espaces confinés. La clé de 7/16 correspond aux raccords Swagelok de 1/8 in., la clé de 9/16 in. pour les raccords Swagelok de 1/4 in..
Informations légales
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company