Documents
20384
Supelco
Laine de verre
Non-Treated, pkg of 50 g
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Conditionnement
pkg of 50 g
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Description générale
Glass wool is made up of short glass fibres and is non-flammable in nature. It is widely considered as a thermal insulation material in ships, automobiles, air conditioning ducts and water supply pipes. Furthermore, it is suitable as noise absorbing material in concert halls, studios and movie theatres. Above all that it is non carcinogenic to humans.
Les tampons de laine sont souvent utilisés dans les inserts d'injection de chromatographie en phase gazeuse (GC) pour améliorer la vaporisation des échantillons et/ou pour empêcher aux matières non volatiles de pénétrer dans la colonne. Ils peuvent également être utilisés dans les colonnes de GC remplies, les tubes de désorption de solvants, les tubes de désorption thermiques et les pièges de purge pour maintenir en place les couches d'adsorbants.
Application
Glass wool column maybe used for the separation of lymphocytes in human blood.
Autres remarques
Non-Treated for special application where the user deactivates based on their intended analytes
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Service Clients
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18, 439-444 (2012)
Separation of Lymphocytes in Human Blood by Means of Glass Wool Column.
Johnson TM and Garvin JE.
Exp. Biol. Med, 102 (2), 333-335 (1959)