Principaux documents
20078-U
Supelco
Modified BTEXTRAP L, Tekmar® 3000
Synonyme(s) :
Modified BTEX Trap L
About This Item
Code UNSPSC :
23151817
Nomenclature NACRES :
NB.21
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with Tekmar® 3000, 3100 (Straight, 12 in./30.5 cm, Valco fitting
Informations légales
BTEXTRAP is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tekmar is a registered trademark of Tekmar Co.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable