Principaux documents
20009-U
Supelco
Pre-Cleaned 2 Piece Large Puf Set
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Synonyme(s) :
Large PUF Cartridges
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
Nomenclature NACRES :
NB.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
polyurethane (foam)
Agence
EPA 600 (8-80-038)
Description
Replacements for ORBO-2500
Gamme de produits
ORBO
Caractéristiques
precleaned
Conditionnement
pkg of 1 ea (includes 2 pieces per jar)
Fabricant/nom de marque
ORBO 2500
Technique(s)
active air sampling: suitable
Largeur × L
2.5 in. (63.5 mm) × 1.0 in. (25.4 mm)
2.5 in. (63.5 mm) × 2.0 in. (50.0 mm)
Adéquation
suitable for (Semivolatiles (pesticides, PCBs, PAHs))
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Informations légales
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC