Principaux documents
16555K
Filtres Minisart
pore size 0.45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
41103900
Matériaux
acrylic copolymer housing
cellulose acetate/surfactant-free membrane
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 50 ea
Fabricant/nom de marque
Sartorius 16555K
Diamètre
26 mm
Dimension de pores
0.45 μm
Raccords
Luer inlet and outlet (Lock)
Description générale
Les filtres Minisart ont des embouts d′entrée et de sortie Luer Lock sécurisant la fixation à la seringue. Conviennent pour les solutions aqueuses claires ne nécessitant pas de filtration préliminaire.