Principaux documents
13660
Supelco
Silice sans fluorescence
Grade 653XWP
About This Item
Numéro MDL:
ID de substance PubChem :
Qualité
Grade 653XWP
high-purity grade (Davisil Grade 653XWP)
Conditionnement
jar of 100 g
Fabricant/nom de marque
Davisil® 653XWP
Taille des particules
230-400 mesh
35-70 μm
Dimension de pores
1.1-1.2 cm3/g pore volume
300 Å pore size
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/Mg.O3Si/c;1-4(2)3/q+2;-2
Clé InChI
FKHIFSZMMVMEQY-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Davisil is a registered trademark of W.R. Grace & Co.-Conn.