13146-U
Colonne garnie en métal (compatible avec Agilent, configuration "A") pour GC/CPG
phase none, matrix 80/100 Porapak P support, L × O.D. × I.D. 6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Matériaux
stainless steel column
Fabricant/nom de marque
Agilent
Paramètres
0-250 °C temperature (isothermal or programmed)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
6.0 ft (1.8 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 Porapak P support
Groupe de la matrice active
none phase
Type de colonne
packed GC
Compatibilité
for use with Agilent Configuration A