13035-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% OV-101, matrix 80/100 Chromosorb W HP support, L × O.D. × I.D. 4.0 ft (1.2 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel column
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.E. × D.I.
4.0 ft (1.2 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrice
80/100 Chromosorb W HP support
Groupe de la matrice active
20% OV-101 phase
Compatibilité
for use with Agilent Configuration A
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable