10300AST
Astec® CHIROBIOTIC® (5 μm) HPLC Column Screening Kit
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Astec® CHIROBIOTIC® HPLC Column Screening Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Gamme de produits
Astec®
Conditionnement
pkg of 1 kit
Fabricant/nom de marque
Astec®
Paramètres
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
fully porous particle
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å pore size
pH de fonctionnement
3.5-6.8
Technique de séparation
chiral
Composants de kit également disponibles séparément
- 15022ASTAstec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mmFDS
- 12022ASTAstec® CHIROBIOTIC® T Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mmFDS
- 13022ASTAstec® CHIROBIOTIC® R Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mmFDS
- 14022ASTAstec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral HPLC Column, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mmFDS