Principaux documents
08368
Supelco
2-Methylbutyryl-L-carnitine-(N-methyl-d3)
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-N,N-dimethyl-N-(methyl-d3)-2-(2-methyl-1-oxobutoxy)-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12D3H20NO4
Poids moléculaire :
248.33
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
analytical standard
Essai
≥98.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -20.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Ampleur du marquage
≥99%
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
C[N+](C[C@H](OC(C(CC)C)=O)CC([O-])=O)(C)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H23NO4/c1-6-9(2)12(16)17-10(7-11(14)15)8-13(3,4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9?,10-/m1/s1/i3D3
Clé InChI
IHCPDBBYTYJYIL-AAJISCPNSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable