ZRB2996
Anti-IL-5 Antibody, clone 1B20 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
B-cell differentiation factor I, Eosinophil differentiation factor, T-cell replacing factor (TRF)
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1B20, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 15.24 kDa
observed mol wt ~25 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
Internal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... IL5(3567)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected IL-5 in lysate from human peripheral blood mononuclear cells (PBMC).
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IL-5 in human tonsil tissue sections.
ELISA Analysis: Serial dilutions from a representative lot detected recombinant human IL-5.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected IL-5 in Human peripheral blood mononuclear cells (PBMC). treated with PMA (500 ng/mL), Ionomycin (500 ng/mL), and Brefeldin A (1 g/mL) for 4- 6 hours.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable