ZRB2553
Anti-FIS1 Antibody, clone 1C7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
CGI-135, FIS1 homolog (hFis1), Mitochondrial fission 1 protein, TPR repeat protein 11, TTC11, Tetratricopeptide repeat protein 11
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1C7, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 16.9 kDa
observed mol wt ~17 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
monkey, bovine, rat, horse
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgGκ
Séquence de l'épitope
N-terminal cytoplasmic domain
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FIS1(51024)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting: A 1:10,000 dilution of this antibody detected FIS1 in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: 1:1,000-10,000 dilutions from a representative lot detected FIS1 in lysates from Raji cells and mouse liver tissue.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected FIS1 in human kidney tissue sections.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected FIS1 in HeLa cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable