ZRB2393
Anti-p-eIF4G1 (Ser1108) Antibody, clone 4G7 ZooMAb® Rabbit Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Eukaryotic translation initiation factor 4 gamma 1, eIF-4-gamma 1, eIF-4G 1, eIF-4G1, p220
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
recombinant monoclonal
Description
clone 4G7
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Poids mol.
calculated mol wt 175 kDa
observed mol wt ~240 kDa
Produit purifié par
using Protein A
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Séquence de l'épitope
C-terminal half
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... EIF4G1(1981)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected phospho-eIF4G1 (Ser1108) in HeLa cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-eIF4G1 (Ser1108) in lysate from Human umbilical vein endothelial cells (HUVEC).
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected phospho-eIF4G1 (Ser1108) in PC12 cells treated with NGF.
Peptide Inhibition Assay: Target band detection in a lysate from PC12 cells treated with NGF was prevented by preblocking of a representative lot with the immunogen phosphopeptide, but not the corresponding non-phosphopeptide.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable