ZMS1120
Anti-Laminin α2 80 kDa Antibody, clone 5H2 ZooMAb® Mouse Monoclonal
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Synonyme(s) :
Laminin M chain, Laminin-12 subunit alpha, Laminin-2 subunit alpha, Laminin-4 subunit alpha, Merosin heavy chain
294,00 $
About This Item
294,00 $
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Produit recombinant
expressed in HEK 293 cells
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
5H2, recombinant monoclonal
Description
recombinant, expressed in HEK 293 cells
Gamme de produits
ZooMAb® learn more
Forme
lyophilized
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
rabbit, monkey
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
Validation améliorée
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Human heart tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:10,000 dilution of this antibody detected Laminin 2 in Human Heart tissue lysate.
Tested Applications
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Laminin 2 in human heart and human cerebral cortex tissue sections.
Immunofluorescence Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Laminin 2 in human cerebral cortex tissue sections.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable