Z767549
Cellometer® ViaStain™ PI (propidium iodide) staining solution in PBS
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Nexcelom CS1-0109-5ML
Informations légales
Cellometer is a registered trademark of Nexcelom Bioscience, LLC
ViaStain is a trademark of Nexcelom Bioscience, LLC
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Muta. 2
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable