Principaux documents
Z763373
Orbi-Shaker XL orbital shaker with flat mat platform
AC/DC input 115 V AC
Synonyme(s) :
orbital mixers, orbital shakers, stirring plates
1 EA
5 140,00 $
5 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
5 140,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41103811
5 140,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Fabricant/nom de marque
Benchmark Scientific BT1011
Paramètres
30-300 rpm speed
L totale × l × H
18.5 in. (47 cm) × 21.25 in. (54 cm) × 5 in. (12.5 cm)
Plateforme, L × l
17.8 in. (45 cm) × 17.8 in. (45 cm)
Poids
30 kg
Application(s)
PFAS testing
Description générale
The Orbi-Shaker XL offers flask capacity that far exceeds most bench-top models. With the large platform and powerful, beltless motor drive, the Orbi-Shaker XL is capable of mixing up to 5 x 2 L flasks or 9 x 1 L flasks simultaneously. The included non-slip rubber mat platform is ideal for low speed applications, while the convenient MAGic Clamp platform is also available for high speed mixing of Erlenmeyer flasks, tube racks or microplates. The MAGic Clamp allows for instant flask clamp exchange without the use of tools, screws or any other hardware.
Informations légales
MAGic Clamp is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Orbi-Shaker is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.