Z744156
Wilmad® 4 mm Rotor for Bruker® MAS Probe
cap, press fit rotor, no o-ring, Kel-F, pack of 1
Synonyme(s) :
Solid State NMR, MAS NMR
About This Item
Produits recommandés
Caractéristiques
cap press fit rotor
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Wilmad WP-601-4181
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Homogeneous ceramic material structure.
- Zirconia Rotor Body strength 1,000 MPa
- Finish 0.05 µ mirror gloss