Principaux documents
Z744111
Direct thermal Cryo-Tags® and Cryo-Spot combo
white, W × L 1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in., spot combo, pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
Synonyme(s) :
cryogenic vial labels, freezer labels
1000 EACH
54,30 $
54,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1000 EACH
54,30 $
About This Item
Code UNSPSC :
55121611
54,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
white
Conditionnement
pack of 1000 ea (500 tag and spot sets)
Fabricant/nom de marque
Diversified Biotech DTCR-6100
Technique(s)
cryopreservation: suitable
Larg. × L
1.28 in. × 0.50 in. × 3/8 in.
Description générale
Temperature Range: 70°C to -196°C
Application
Cryogenics
Informations légales
Cryo-Tags is a registered trademark of Diversified Biotech