Z741693
Sartorius low-retention pipette tips
volume range 50-1,000 μL, rack
About This Item
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
low retention
Conditionnement
pack of 960 ea
Fabricant/nom de marque
Sartorius LH-LF791001
Volume maximum
1 mL
Gamme de volumes
50-1,000 μL
Type de liaison
(liquid-repellent surface)