Principaux documents
Z740336
ThermASeal Foil heat sealable seal
VII LabRoll, W × L 115 mm × 350 m, sterile
Synonyme(s) :
bonding foil, non pierable bonding foil
1 EA
2 080,00 $
2 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 080,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122410
Nomenclature NACRES :
NB.22
2 080,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Stérilité
sterile
Caractéristiques
piercable: no
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IST Scientific IST-108-115SR
Larg. × L
115 mm × 350 m
Description générale
Strong bonding foil to polypropylene, ideal for water thermal cyclers.
Features: Foil laminate, strong bonding, good solvent resistance including DMSO, peelable, non-pierceable.
Compatibility: Polypropylene (PP), Polystyrene (PS).
Seal integrity range: -200°C to 110°C.
Application
PCR, Ideal for water bath thermo cyclers, long term compound storage for hazardous materials
Informations légales
LabRoll is a trademark of IST Scientific
ThermASeal Foil is a trademark of IST Scientific