Z719498
Sorenson™ low binding Ultra G microtips
maximum volume 10 μL, pack of 1000 ea (Bag), non-sterile
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
barrier: no
graduations
Conditionnement
pack of 1000 ea (Bag)
Fabricant/nom de marque
Sorenson 23580T
Volume maximum
10 μL
Catégories apparentées
Description générale
Tips feature a new surface technology designed for pipetting substances which tend to stick to the walls of pipette tips or for pipetting expensive reagents. Universal fit for ultra-micro pipettors.
Informations légales
Sorenson is a trademark of Sorenson BioScience, Inc.