Principaux documents
Z711063
Sigma-Aldrich
Greiner 96 well plates, polypropylene
size 96 well, skirt
Synonyme(s) :
96 multiwell plates, 96 well microplates, 96 well microtiter plates, 96 well plates
100 EA
1 230,00 $
1 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 EA
1 230,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122107
Nomenclature NACRES :
NB.22
1 230,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless wells
polypropylene
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
skirt
Conditionnement
case of 40
Fabricant/nom de marque
Greiner 652270
Taille
96 well
Volume de travail
200 μm
Couleur
clear
clear colorless plate
Application(s)
agriculture
agriculture
Type de liaison
non-treated surface
Description générale
96W PCR Microplate, well working volume 150 μL; total well volume 200 μL.
PCR Plates have a standard microplate footprint and are compatible with thermocyclers of most major brands. DNAse and RNAse free and non-pyrogenic by LAL method to <0.06 EU/mL.
Autres remarques
96 well microplate, without lid, fμLl-skirt design; alphanumeric well coding, length: 127.76 mm; width: 85.34 mm.
Adéquation
Use for polymerase chain reaction; Free of detectable DNase/RNase, human DNA and pyrogens.