Z708941
ART® non-filtered tip
HLT 10 Micropoint, maximum volume 10 μL, racked, non-sterile
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Matériaux
colorless
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
racked
Conditionnement
pack of 960 ea (10 racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 3502
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
10 μL
Volume
10 μL