Z666572
Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks
volume 1-10 mL
Synonyme(s) :
pipetting tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
turquoise
Stérilité
sterile
Caractéristiques
barrier: no
Conditionnement
pack of 120 (5 racks of 24 tips)
Fabricant/nom de marque
Eppendorf® 0030 075.145 (European)
Eppendorf® 022491164 (USA)
Plage de mesure du volume
1-10 mL
Longueur
165 mm
Volume maximum
10 mL
Volume
1—10 mL
Description générale
Batch specific certificates available on the internet at http://www.eppendorf.com
Caractéristiques et avantages
- Eppendorf® epT.I.P.S. Biopur®, racks, volume 1-10 mL have batch number and expiration date on each rack label.
- epT.I.P.S.® Racks - Eppendorf® Biopur pipette tips provide maximum biological purity.
- Modern slim rack design with reclosable lid.
- 20% less polypropylene consumed per rack supporting improved sustainability.