Z617849
Greiner PS tube
capacity × diam. × L 14 mL × 18 mm × 95 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
cap (Two-Position Vent Stopper)
clear tube
polystyrene
polystyrene tube
round bottom tube
round bottom
straight neck
Stérilité
sterile
Caractéristiques
RNase and DNase free
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 750 ea
Fabricant/nom de marque
Greiner 191161
capacity × diam. × L
14 mL × 18 mm × 95 mm
Catégories apparentées
Description générale
- High transparency
- Round bottom with two position vent stopper