Principaux documents
Z370770
Sigma-Aldrich
Scienceware® Holdfast graduated cylinders with handle
volume 2000 mL
1 EA
96,90 $
96,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
96,90 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
96,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F28461-2000
Plage de mesure du volume
2000 mL
Description générale
Autoclavable polypropylene with double scale and stable octagon base. The handle provides a safe, solid grip for more controlled pouring from these large-sized cylinders.
Informations légales
Holdfast is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP