Principaux documents
Z363405
Sigma-Aldrich
Scienceware® velveteen squares for replica plater
size 6 in. × 6 in., sterile, white cotton, pkg of 36 ea
Synonyme(s) :
culture replicator
36 EA
221,00 $
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
36 EA
221,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41161502
Nomenclature NACRES :
NB.22
221,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
white cotton
Stérilité
sterile
Conditionnement
pkg of 36 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art H37848-0001
Taille
6 in. × 6 in.
Couleur
white
Compatibilité
For replica plater (Z363391)
Catégories apparentées
Description générale
Dimensions: 152mm (6" x 6"). Packed in a sealed bag with 3 inner bags that can be resealed. Each bag holds 12 squares.
Sterile, 100% cotton material
  • Highly porous, twill-lined velveteen squares
  • Use to easily and rapidly reproduce cell colonies
  • Choose white or black colors for better contrast with cells being replicated
Conditionnement
Packaged in zip-lock bags
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP