Principaux documents
Z360341
Sterilizing pans
capacity 9.5 L
Synonyme(s) :
autoclavalble bin, autoclave tray
1 EA
116,00 $
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
116,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.51
116,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
polypropylene container
Fabricant/nom de marque
Nalgene 6900-0010
L × l × H
361 mm × 311 mm × 143 mm
Capacité
9.5 L
Catégories apparentées
Description générale
Autoclavable natural polypropylene with rolled edges for stiffness and handles for carrying ease. Nestable when empty.