Z358185
Nalgene® vacuum filtration system
filter capacity 150 mL, pore size 0.2 μm
Synonyme(s) :
bottletop filtration system, sterile filtration
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
polyethersulfone membrane
Stérilité
sterile
Caractéristiques
cap plug seal
graduations
Conditionnement
pack of 12
Fabricant/nom de marque
Nalgene® 565-0020
Contenance du flacon
150 mL
Capacité du filtre
150 mL
Capacité de l'entonnoir
150 mL
Diam. de la membrane
50 mm
Dimension de pores
0.2 μm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
- Polyethersulfone (PES) membrane is ideal for cell/tissue culture.
- Less waiting time due to faster results
- Non-pyrogenic and endotoxin free
- Graduated upper chamber