Principaux documents
Z331627
BRAND® Erlenmeyer flask, wide-neck, screw cap, PP
capacity 100 mL
Synonyme(s) :
conical flasks
6 EA
77,50 $
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
6 EA
77,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
77,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
flat bottom
polypropylene
wide-neck
Joint
joint ST/NS34/35
joint neckGL 40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Screw cap
with cap
Conditionnement
case of 6
Fabricant/nom de marque
BRAND 93172
D.E. × H
64 mm × 110 mm
Capacité
100 mL
Description générale
High clarity. With graduations. Threaded neck with standard ground socket.
Autres remarques
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG