Principaux documents
Z330868
Lenz® Squibb separating funnel
funnel capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, glass key, graduated: no
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass 3.3
glass key
Joint
joint: ST/NS19/26
Caractéristiques
graduated: no
Fabricant/nom de marque
Bistabil®
Lenz 4.0100.37
Capacité de l'entonnoir
100 mL
Alésage du bouchon
2.5 mm
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH