Principaux documents
Z330493
Lenz® Bistabil® separating funnel
capacity 100 mL, joint: ST/NS 19/26, PTFE key, graduated
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
PTFE key
Joint
joint: ST/NS19/26
Description
interchangable stopcock key with retainer; interchangable stopper
Caractéristiques
graduated
Fabricant/nom de marque
Lenz 4.0061.37
Capacité
100 mL
Taille de l'alésage du bouchon du robinet d'arrêt
2.5 mm
Informations légales
Bistabil is a registered trademark of Lenz GmbH
Lenz is a registered trademark of Lenz GmbH