Z327247
BRAND® graduated cylinder, PMP, embossed scale
volume 10 mL, accuracy: 0.2 mL
About This Item
Produits recommandés
Agence
ISO 6706 (meets DIN 12 680-1 tolerances for Class B cylinders)
Caractéristiques
subdivision 0.2 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.2 mL
Hauteur
145 mm