Z326224
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask
volume 200 mL, accuracy: 0.15 mL
86,90 $
About This Item
86,90 $
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
class A DE-M. DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, IN).
Conditionnement
pack of 2
Fabricant/nom de marque
BRAND
Plage de mesure du volume
200 mL, accuracy: 0.15 mL
Capacité
200 mL