Principaux documents
Z325562
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 25 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
AR-Glass
Description
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Caractéristiques
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
Conditionnement
pack of 6
Fabricant/nom de marque
BRAND 27079
Capacité
25 mL
Description générale
Messpipetten nach DIN 12 696. Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe, besonders beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Autres remarques
BR27079 (India)
Informations légales
Araldite is a registered trademark of Huntsman Advanced Materials Inc.
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Protocoles
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.