Principaux documents
Z325554
BRAND® SILBERBRAND ETERNA graduated pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 20 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
AR-Glass
Description
includes enlarged suction tube for cotton plugs.
Caractéristiques
class B
graduation
subdivision 0.1 mL
supplementary to DIN range
Conditionnement
pack of 6
Fabricant/nom de marque
BRAND 27078
Capacité
20 mL
Catégories apparentées
Description générale
Messpipetten nach DIN 12 696. Eterna Graduierung in brauner Diffusionsfarbe, besonders beständig gegen aggressive Reinigungsmittel.
Autres remarques
BR27078 (India)
Informations légales
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Protocoles
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.