Principaux documents
Z325325
BRAND® BLAUBRAND® bulb pipette, calibrated to deliver (TD, EX)
capacity 5 mL, two marks
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
AR-Glas®
Description
partial delivery
Caractéristiques
class AS
Conditionnement
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 29727
Plage de mesure du volume
5 mL, accuracy: 0.015 mL
Capacité
5 mL
Description générale
All BLAUBRAND bulb pipettes are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.
According to DIN EN ISO 648.
Autres remarques
BR29727 (India)
Informations légales
AR-Glas is a registered trademark of Schott AG
BLAUBRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Protocoles
This page contains detailed information on working with and handling pipettes and pipetting aids.