Z324698
BRAND® SILBERBRAND ETERNA mixing cylinders
volume 1000 mL
200,00 $
About This Item
200,00 $
Matériaux
PE stopper
Joint
joint ST/NS45/40
Caractéristiques
subdivision 10 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Hauteur
500 mm
Volume
1000 mL