Z324507
BRAND® BLAUBRAND® ETERNA measuring cylinder
volume 1,000 mL
152,00 $
About This Item
152,00 $
Produits recommandés
Caractéristiques
subdivision 10 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND
Hauteur
465 mm
Volume
1,000 mL
Catégories apparentées
Description générale
All BLAUBRAND® graduated cylinders are supplied with a batch number and an accompanying batch certificate in the original packaging.