Principaux documents
Z323780
BRAND® SILBERBRAND automatic burette, Pellet pattern
volume 50 mL, amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
About This Item
Code UNSPSC :
41121808
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
amber PTFE stopcock (Schellbach lateral)
amber borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
subdivision 0.1 mL
Fabricant/nom de marque
BRAND 22334
Plage de mesure du volume
50 mL
Volume
50 mL
Description générale
Mit Hahn und Spülkreis. Kalibriert auf Auslauf (TD,Ex) Beschriftung in weißer Emaille. Mit Schellbachstreifen.
Autres remarques
BR22334 (India)
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG