Principaux documents
Z1501
Sigma-Aldrich
Zinc Granular, −30 + 100 mesh
ACS reagent, passes test for determination of arsenic (As), ≥99.8%
Synonyme(s) :
Zinc
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Zn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
65.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Qualité
ACS reagent
Pression de vapeur
1 mmHg ( 487 °C)
Essai
≥99.8%
Résistivité
5.8 μΩ-cm, 20°C
pb
907 °C (lit.)
Pf
420 °C (lit.)
Densité
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Fe: ≤0.01%
Pb: ≤0.01%
Adéquation
passes test for determination of arsenic (As)
Chaîne SMILES 
[Zn]
InChI
1S/Zn
Clé InChI
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3