Principaux documents
XQS20
Sigma-Aldrich
Triton XQS-20 solution
70% in H2O
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Description
anionic
Concentration
70% in H2O
Informations légales
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter