A propos de cet article
Numéro CAS:
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
mol wt
apparent mol wt 367.2
packaging
vial of 2 mg
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC1C2OP(O)(=O)OCC2OC1n3cnc4C(=O)NC(=O)Nc34
InChI
1S/C10H11N4O8P/c15-5-6-3(1-20-23(18,19)22-6)21-9(5)14-2-11-4-7(14)12-10(17)13-8(4)16/h2-3,5-6,9,15H,1H2,(H,18,19)(H2,12,13,16,17)
InChI key
AAUQFLOPCIXUSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
cXMP is a an analog of cyclic GMP that is used to evaluate phosphodiesterase activity.
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe