WH0253260M1
Monoclonal Anti-RICTOR antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-DKFZp686B11164, Anti-KIAA1999, Anti-MGC39830, Anti-mAVO3, Anti-rapamycin-insensitive companion of mTOR
539,00 $
About This Item
539,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2bκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RICTOR(253260)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAAIGRGRSLKNLRVRGRNDSGEENVPLDLTREPSDNLREILQNVARLQGVSNMRKLGHLNNFTKLLCDIGHSEEKLGFHYEDIIICLRLALLNEAKE
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable