WH0153743M1
Monoclonal Anti-PPP1R2P3 antibody produced in mouse
clone 2G11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-MGC87149, Anti-protein phosphatase 1, regulatory (inhibitor) subunit 2 pseudogene 3
539,00 $
About This Item
539,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G11, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPP1R2P3(153743)
Description générale
Immunogène
Sequence
MAASTASHRPIKGILKNKTSTTSSMVASAEQPRRSVDEELSKKSQKWDEINILATYHPADKGYGLMKIDEPSPPYHSMMGDDEDACRDTETTEAMAPGILAKKLAAAEGLEPKYRIQEQESSGEEDSDLSPEEREKKRQFEMRRKLHYNEGLNIKLARQLISKDLHDDDEDEEMLETADGESMNTEESNQGSTPSDQQQNKLRSS
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable