WH0112950M1
Monoclonal Anti-MED8 antibody produced in mouse
clone 1D3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ARC32, Anti-MGC17544, Anti-MGC19641, Anti-mediator of RNA polymerase II transcription, subunit 8 homolog (yeast)
718,00 $
About This Item
718,00 $
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1D3, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MED8(112950)
Catégories apparentées
Description générale
Immunogène
Sequence
MRQTEGRVPVFSHEVVPDHLRTKPDPEVEEQEKQLTTDAARIGADAAQKQIQSLNKMCS
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable