Documents
WH0080230M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RUFY1 antibody produced in mouse
clone 3A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-FLJ22251, Anti-RABIP4, Anti-RUN and FYVE domain containing 1, Anti-ZFYVE12
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
3A5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RUFY1(80230)
Immunogène
RUFY1 (NP_079434, 376 a.a. ~ 474 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ITSFEGKTNQVMSSMKQMEERLQHSERARQGAEERSHKLQQELGGRIGALQLQLSQLHEQCSSLEKELKSEKEQRQALQRELQHEKDTSSLLRMELQQV
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable