WH0064342M1
Monoclonal Anti-HS1BP3 antibody produced in mouse
clone 1E2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-ETM2, Anti-FLJ14249, Anti-HS1-binding protein 3
About This Item
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1E2, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... HS1BP3(64342)
Description générale
Immunogène
Sequence
MQSPAVLVTSRRLQNAHTGLDLTVPQHQEVRGKMMSGHVEYQILVVTRLAAFKSAKHRPEDVVQFLVSKKYSEIEEFYQKLSSRYAAASLPPLPRKVLFVGESDIRERRAVFNEILRCVSKDAELAGSPELLEFLGTRSPGAAGLTSRDSSVLDGTDSQTGNDEEAFDFFEEQDQVAEEGPPVQSLKGEDAEESLEEEEALDPLGIMRLVSCC
Caractéristiques et avantages
Forme physique
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable