Documents
WH0057642M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-COL20A1 antibody produced in mouse
clone 1F5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Synonyme(s) :
Anti-KIAA1510 protein, Anti-bA261N11.4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1F5, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Espèces réactives
human
Technique(s)
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès GenBank
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL20A1(57642)
Immunogène
KIAA1510 (AAH19637, 1 a.a. ~ 155 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MRGLEGTAGLPGPPGPRGFQGMAGARGTSGERGPPGTVGPTGLPGPKGERGEKGEPQSLATLYQLVSQACESAIQTHVSKFDSFHENTRPPMPILEQKLEPGTEPLGSPGTRSKALVPGEWGRGGRHLEGRGEPGAVGQMGSPGQQGASTQGLWE
Caractéristiques et avantages
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forme physique
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Informations légales
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable